Print…
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3-methoxypyridine
163540010 163540050
ACRO163540010EA 75.6 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006015
Número CAS: 20928-63-6
Encomendar
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %