Print…
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250 163751000
ACRO163750250EA 134 EUR
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₉ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006085
Número CAS: 5909-24-0
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %