Print…
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 34.8 EUR
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene 98% estabilizado
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 68…69 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,726 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008595
Número CAS: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT