Print…
Amantadine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
160470050 160470250
ACRO160470050EA 56.5 EUR
ACRO160470050 ACRO160470250
Amantadine 96%
Amantadine
Fórmula: C₁₀H₁₇N
Peso Molecular: 151.25 g/mol
Ponto de ebulição: 214
Ponto de Fusão: 208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074732
Número CAS: 768-94-5
Merck Index: 12,00389
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (On dry substance)