Print…
5-Quinolinol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156430010 156430050
ACRO156430010EA 68.9 EUR
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Quinolinol 97%
5-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006792
Número CAS: 578-67-6
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %