Print…
Ethyl diethoxyacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
156070250 156071000
ACRO156070250EA 45.3 EUR
ACRO156070250 ACRO156071000
Ethyl diethoxyacetate 98%
Ethyl diethoxyacetate
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 198…200 °C (761 mmHg)
Densidade: 0,989 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009231
Número CAS: 6065-82-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meg/g
Thiophene Passes test