Print…
N,N'-Diethylethylenediamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155520050 155520250
ACRO155520050EA 33.9 EUR
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Diethylethylenediamine 95%
N,N'-Diethylethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Peso Molecular: 116.21 g/mol
Ponto de ebulição: 152…154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0.811 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009033
Número CAS: 111-74-0
UN: 2685
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure