Print…
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mistura de isômeros)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155340250 155341000
ACRO155340250EA 87.1 EUR
ACRO155340250 ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mistura de isômeros)
2,6-Dimethylmorpholine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 147 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,935 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005973
Número CAS: 141-91-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (mixture of isomers)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure