Print…
α,α'-Dibromo-m-xylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155050050 155050250
ACRO155050050EA 60.5 EUR
ACRO155050050 ACRO155050250
α,α'-Dibromo-m-xylene 97%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de ebulição: 135…140 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Densidade: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000178
Número CAS: 626-15-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure