Print…
4-Butilanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 26.2 EUR
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butilanilina 97%
4-Butilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 133…134 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: –14 °C
Densidade: 0,945 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007925
Número CAS: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %