Print…
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148670250 148671000
ACRO148670250EA 56.8 EUR
ACRO148670250 ACRO148671000
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Fórmula: C₇H₁₂O
Peso Molecular: 112.17 g/mol
Ponto de ebulição: 161…163 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.926 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001457
Número CAS: 2043-61-0
UN: 1989
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %