Print…
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
147750010 147750050
ACRO147750010EA 54 EUR
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007204
Número CAS: 6361-22-4
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure