Print…
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 32.2 EUR
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000196
Número CAS: 31949-21-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %