Print…
Fluoreto de potássio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
146000050 146000250
ACRO146000050EA 81.1 EUR
ACRO146000050 ACRO146000250
Fluoreto de potássio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fluoreto de potássio
Fórmula: KF
Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 860 °C
Densidade: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011398
Número CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %