Print…
2-Chloroquinoxaline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
136190010 136190050
ACRO136190010EA 25.2 EUR
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Fórmula: C₈H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 100 °C (1,4 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043907
Número CAS: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %