Print…
3-Aminoisoxazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
133530050 133530250
ACRO133530050EA 110 EUR
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Fórmula: C₃H₄N₂O
Ponto de ebulição: 226…228 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,38 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038814
Número CAS: 1750-42-1
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %