Print…
Stigmasterol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
132760050 132760250
ACRO132760050EA 183 EUR
ACRO132760050 ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Fórmula: C₂₉H₄₈O
Ponto de Fusão: 161…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003630
Número CAS: 83-48-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)