Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul monohidrato (NBT) 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
128590010 128590050
ACRO128590010EA 207 EUR
ACRO128590010 ACRO128590050
Cloreto de tetrazólio-nitroazul monohidrato (NBT) 90%
Cloreto de tetrazólio-nitroazul monohidrato (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Ponto de Fusão: >170 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150013
Número CAS: 298-83-9
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %