Print…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
128430250 128431000
ACRO128430250EA 38.7 EUR
ACRO128430250 ACRO128431000
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007430
Número CAS: 1694-92-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)