Print…
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127620010 127620050
ACRO127620010EA 89.9 EUR
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 50…52 °C (1 mmHg)
Densidade: 0,921 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003176
Número CAS: 13220-33-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %