Print…
3-Metil-2-pentanona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127380050 127380250
ACRO127380050EA 53.9 EUR
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Metil-2-pentanona 99%
3-Metil-2-pentanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 118 °C (758 mmHg)
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009336
Número CAS: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %