Print…
2-(Methylthio)aniline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Methylmercapto)aniline
127110050 127110250
ACRO127110050EA 33.7 EUR
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 234 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,111 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007708
Número CAS: 2987-53-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %