Print…
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
126540100 126540500
ACRO126540100EA 52 EUR
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 110 °C (17 mmHg)
Densidade: 1,191 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000756
Número CAS: 1501-26-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %