Print…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
125490100 125490500
ACRO125490100EA 64.3 EUR
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Fórmula: C₄H₁₀S₃
Ponto de ebulição: 135…136 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,183 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004893
Número CAS: 3570-55-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %