Print…
Sulfato de sódio decahidratado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 45.6 EUR
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Sulfato de sódio decahidratado, extra puro
Sulfato de sódio decahidratado
Fórmula: Na₂SO₄·10H₂O
Peso Molecular: 322.2 g/mol
Ponto de ebulição: 1429
Ponto de Fusão: 884 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149189
Número CAS: 7727-73-3
Merck Index: 13,08755
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %