Print…
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium bisulphate monohydrate
125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 138 EUR
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado 99% para análise
Hidrogénossulfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaHSO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149210
Número CAS: 10034-88-5
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %