Print…
Metanol 99.9%, AcroSeal® para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
124790010 124790025
124790010.EA 46.9 EUR
124790010. 124790025.
Metanol 99.9%, AcroSeal® para bioquímica
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Ponto de ebulição: 64,7 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,791 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g