Print…
Fluoxymesterone 97.0-102.0%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124590010 124590050
ACRO124590010EA 536 EUR
ACRO124590010 ACRO124590050
Fluoxymesterone 97.0-102.0%
Fluoxymesterone
Fórmula: C₂₀H₂₉FO₃
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010480
Número CAS: 76-43-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder (May discolor to light yellow (Photosensitive))
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying =1 % (105°C, 3 h)
HPLC 97.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +104° to +112° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)