Print…
Mineral oil (petroleum) para espectrofotometria IR, adequado para preparações de com nujol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
124020010 124020025 124020060 124020100
ACRO124020010EA 60.5 EUR
ACRO124020010 ACRO124020025 ACRO124020060 ACRO124020100
Mineral oil (petroleum) para espectrofotometria IR, adequado para preparações de com nujol
Mineral oil (petroleum)
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,851 g/cm³
Ponto de Inflamação: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131611
Número CAS: 8042-47-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 830 to 865 kg/l
Viscosity 13 to 19 mm²/s (40°C)