Print…
trans-4-Hydroxystilbene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121930050 121930250
ACRO121930050EA 59.8 EUR
ACRO121930050 ACRO121930250
trans-4-Hydroxystilbene 98%
trans-4-Hydroxystilbene
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002386
Número CAS: 6554-98-9
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥96.5 %