Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
118320050
118320250
ACRO118320050EA
42.1
EUR
ACRO118320050
ACRO118320250
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Fórmula:
C₁₀H₁₆O₃ Densidade: 1,02 g/cm³ Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001638 Número CAS: 24731-17-7 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.002 % |