Print…
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
116610050 116610250
ACRO116610050EA 81.4 EUR
ACRO116610050 ACRO116610250
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 127,2…128.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007729
Número CAS: 3171-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %