Print…
Cholesterol benzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cholesteryl benzoate, 3b-(Benzoyloxy)cholest-5-ene
110200250 110201000
ACRO110200250EA 62.6 EUR
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Fórmula: C₃₄H₅₀O₂
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003635
Número CAS: 604-32-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %