Print…
4-Chloroquinoline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110050010 110050050
ACRO110050010EA 79.5 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 260…261 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006773
Número CAS: 611-35-8
Encomendar
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %