Print…
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105980050 105980250
ACRO105980050EA 59.6 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002360
Número CAS: 2491-32-9
Encomendar
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %