Print…
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 35.3 EUR
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzothiadiazole 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₄N₂S
Ponto de ebulição: 206 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005809
Número CAS: 273-13-2
Encomendar
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %