Print…
6-Aminonicotinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 73 EUR
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Ponto de Fusão: 245…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006327
Número CAS: 329-89-5
Encomendar
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %