Print…
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 34.3 EUR
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClN
Ponto de Fusão: 246…247 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012549
Número CAS: 2338-18-3
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %