Print…
Botas de cano médio de segurança ESD, atacadores, Renzo Mid
Fornecedor: ELTEN
765841/36 765841/37 765841/38 765841/39 765841/40 765841/41 765841/42 765841/43 765841/44 765841/45 765841/46 765841/47 765841/48 765841/49 765841/50
114-7241EA 68.9 EUR
114-7241 114-7294 114-7295 114-7296 114-7297 114-7298 114-7299 114-7300 114-7301 114-7302 114-7303 114-7304 114-7305 114-7306 114-7307
Botas de cano médio de segurança ESD, atacadores, Renzo Mid
Sapatos e botas
Sapatos de segurança ESD resistentes, fabricados em couro bovino respirável e robusto, com pala completamente almofadada e sola (safety-grip) em PU/PU de densidade dupla (3,5 mm) com excelentes propriedades antiderrapantes e de limpeza automática.
  • Forro em tecido para ventilação natural
  • Sola embutida de velo, de comprimento completo, (ESD Pro) preta
  • A sola corresponde ao movimento do pé, para proporcionar mais estabilidade e menos fadiga
  • Costuras e atacadores resistentes ao calor
  • A biqueira reforçada de PU protege o couro superior
  • Sola intermédia em aço, resistente a perfurações
  • Biqueira de proteção feita em aço (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Cor: Preto
Certificações: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.