Padrão de cor Saybolt
Fornecedor: VWR Chemicals
84799.180EA
82.7
EUR
84799.180
84799.260
84800.180
84800.260
84801.180
84801.260
84802.180
84802.260
84803.180
84803.260
84804.180
84804.260
84805.180
84805.260
Padrão de cor Saybolt
Padrões
Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Soluções pronto para usar que são preparadas por gravimetria com base no peso / peso.
- Usado tanto como calibração e/ou padrão de controle de qualidade
- Projetado especificamente para o uso em métodos analíticos ASTM e produzidos de acordo com a norma ASTM D1500, D6045, D1209
- Consistência do produto - independente, rastreável, certificado.
- Apresentado em alta qualidade.