Print…
Padrão de cor ASTM
Fornecedor: VWR Chemicals
84796.180EA 82.7 EUR
84796.180 84796.260 84797.180 84797.260 84798.260 84834.180 84834.260
Padrão de cor ASTM
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Soluções pronto para usar que são preparadas por gravimetria com base no peso / peso.
  • Usado tanto como calibração e/ou padrão de controle de qualidade
  • Projetado especificamente para o uso em métodos analíticos ASTM e produzidos de acordo com a norma ASTM D1500, D6045, D1209
  • Consistência do produto - independente, rastreável, certificado.
  • Apresentado em alta qualidade.