Padrão de cor Gardner
Fornecedor: VWR Chemicals
Soluções de cor prontas para uso que são preparadas gravimetricamente em uma base peso / peso que são projetadas para classificar a cor de líquidos de cores semelhantes, como resinas, vernizes, lacas, óleos secantes, ácidos graxos, lecitina, óleo de girassol e linhaça.
- Usado tanto como calibração e/ou padrão de controle de qualidade
- Projetado especificamente para o uso em métodos analíticos ASTM e produzidos de acordo com a norma ASTM D1500, D6045, D1209
- Consistência do produto - independente, rastreável, certificado.
- Apresentado em alta qualidade.