Print…
Calcium pantothenate, pó NF, USP
Fornecedor: Spectrum Chemical
Sinônimos: Vitamin B5
CA159-2.5KG CA159-50KGBL
SPCMCA159-2.5KGEA 2690 EUR
SPCMCA159-2.5KG SPCMCA159-50KGBL
Calcium pantothenate, pó NF, USP
Calcium pantothenate
Fórmula: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Peso Molecular: 476.54 g/mol
Número MDL : MFCD00002766
Número CAS: 137-08-6
EINECS: 205-278-9