Print…
Luvas resistentes ao corte, uvex C500 XG
Fornecedor: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 30.8 EUR
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Luvas resistentes ao corte, uvex C500 XG
Luvas
Estas luvas de seda de bambu/Dyneema®/vidro/poliamida apresentam um revestimento completo Xtra Grip de HPE. A tecnologia Bamboo TwinFlex® assegura o máximo de resistência aos cortes, uma excelente resistência à abrasão e um excecional conforto durante a utilização.
  • O revestimento Xtra Grip proporciona uma aderência segura em ambientes oleosos e molhados
  • As palmas das mãos, os dedos e as costas das mãos estão completamente revestidas
  • Excelente conforto de utilização e sensação táctil com a tecnologia climazone
  • Resistentes a óleo e massa lubrificante
  • Resistência mais elevada aos cortes, nível 5
  • Sem silicone de acordo com o teste de inscrição
As aplicações normais incluem: Indústria automóvel, construção, indústria de bebidas/cervejeira, indústria de vidro, manutenção/assistência, indústria metalúrgica, trabalhos de montagem, indústria do papel, expedições/logística, trabalhos de transporte.
Certificações: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100