Print…
VWR® Traceable® excursion trac, Termómetros para congeladores ULT de registo de dados
Fornecedor: VWR Collection
620-2440EA 365 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Termómetros para congeladores ULT de registo de dados
Termómetros Termómetros Digitais
Termómetros de registo de dados com intervalos de tempo definidos pelo utilizador. Ideais para monitorização de congeladores para temperaturas ultrabaixas.
  • O visor exibe em simultâneo as temperaturas mínimas, máximas e atuais, alternável entre °F/°C
  • A estrutura de memória mantém as 525 000 observações de temperatura mais recentes e 10 eventos de alarme únicos
  • Os dados registados (ficheiro CSV) podem ser transferidos do termómetro para um PC ou Mac utilizando uma unidade Flash USB – não é necessário software adicional
  • A memória pode ser limpa na unidade após a transferência de dados para uma "pen" USB
  • A função de alarme inteligente apresenta um alarme visual/audível que continua a produzir o alarme, mesmo se a unidade voltar a condições de não alarme
  • Indicadores de estado: bateria fraca, memória cheia, transferência de dados por USB e estado do alarme ativo
  • Inclui cabo de PTFE de 24,5 cm
  • Recuperação de dados sem complicações: a unidade pode continuar a ser utilizada durante a transferência e a análise de dados
Certificações: O termómetro é calibrado em multiplos pon(−80; −40; 0, +100 °C) e inclui o certificado de calibração Traceable® com número de série individual, emitido por um laboratório de calibração ISO/IEC 17025 pela A2LA.
Fornecimento: fornecido com: suporte, pilhas, VELCRO®, fitas magnéticas, suporte de parede, certificado Traceable®.