Print…
Hexacianoferrato (III) de potássio em hidróxido de amônio USP Test Solution (TS)
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Potassium ferricyanide
85327.180EA 31 EUR
85327.180 85327.260
Hexacianoferrato (III) de potássio em hidróxido de amônio USP Test Solution (TS)
Hexacianoferrato (III) de potássio
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Fórmula: K₃Fe(CN)₆
Peso Molecular: 329.25 g/mol
Número MDL : MFCD00011392
Número CAS: 13746-66-2
EINECS: 0
Merck Index: 13,07712