Print…
Palmilha, semiortopédica, sola SensiCare baixa
Fornecedor: Elten
Sensicare
114-7569EA 8.1 EUR
114-7569 114-7567 114-7578 114-7579 114-7568 114-7572 114-7573 114-7570 114-7571 114-7576 114-7577 114-7574 114-7575
Palmilha, semiortopédica, sola SensiCare baixa
Shoe Insoles
Sola embutida semiortopédica que proporciona amortecimento individual e distribuição do peso, aliviando os pontos de pressão e dor.
  • A palmilha com forma anatómica suporta o movimento natural do calcanhar aos dedos
  • Excelentes propriedades de amortecimento que proporcionam alívio às articulações e costas
  • Os materiais dermatologicamente bem tolerados melhoram o ambiente dos pés
Adequada para sapatos de segurança ESD (resistência elétrica de 10⁵ - 10⁷ Ω).
Cor: preto/laranja
Certificações: DGUV 112-191; EN ISO 20345, EN ISO 20347