Print…
Tampões de ouvidos descartáveis, uvex xact-fit detec
Fornecedor: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 302 EUR
111-1904 111-1900
Tampões de ouvidos descartáveis, uvex xact-fit detec
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os xact-fit detec são tampões de ouvidos descartáveis detetáveis para áreas de produção. O cabo de ligação faz com que sejam práticos de usar e limita o risco de contaminação do processo.
  • O design adapta-se na perfeição à forma do ouvido, reduzindo a pressão no canal auditivo, mesmo quando utilizados durante longos períodos de tempo
  • As hastes encontram-se assinaladas para os ouvidos esquerdo e direito, para proporcionar um melhor conforto ao utilizador e uma introdução e remoção fáceis e precisas
  • O cabo e a haste reduzem o potencial de contaminação, visto não ser necessário tocar na espuma do tampão antes da introdução
  • A cor azul faz com que os tampões de ouvidos sejam mais fáceis de identificar durante o processo de fabrico
RSR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certificações: EN 352-2:2002