VWR®, Colour standards, Platinum-Cobalt (Pt-Co, Hazen)
Fornecedor: VWR Chemicals
84806.290EA
141
EUR
84806.290
84807.290
84808.290
84809.290
84810.290
84811.290
84812.290
84813.290
84814.290
84814.180
84814.270
VWR®, Colour standards, Platinum-Cobalt (Pt-Co, Hazen)
Padrões
Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis and are designed to measure the visual colour of water supplies.
- Usado tanto como calibração e/ou padrão de controle de qualidade
- Projetado especificamente para o uso em métodos analíticos ASTM e produzidos de acordo com a norma ASTM D1500, D6045, D1209
- Consistência do produto - independente, rastreável, certificado.
- Apresentado em alta qualidade.