Print…
Capacete de segurança, uvex pheos IES
Fornecedor: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 23.5 EUR
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Capacete de segurança, uvex pheos IES
Capacetes Safety Helmets
Este capacete possui IES, um sistema de óculos integrados, o qual permite que os utilizadores instalem óculos de segurança pheos no capacete. Os óculos podem ser integrados no interior do capacete uvex pheos ou rebaixados para assentarem sobre o nariz. O elemento deslizante é unido, de forma a que o movimento do capacete não produza impacto nos óculos.
  • As três válvulas de ventilação variável auxiliam o fluxo de ar e ajudam a regular a temperatura no interior do capacete, fazendo com que este seja de utilização mais confortável
  • Sistemas de adaptação para instalação de viseiras uvex, protetores para ouvidos uvex e lâmpadas
  • O arnês interior possibilita a instalação dos óculos uvex pheos com um grampo de fixação de óculos
  • O capacete pode ser individualmente regulado utilizando a roda de roquete para alterar a largura
  • Adequado para temperaturas ambientes até –30 °C e para metal fundido (salpicos)
Size: 550 to 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certificações: EN 397, baixas temperaturas (-30 °C) e metal fundido.
Acessórios: Highly reflective sticker set for all uvex pheos and uvex pheos alpine helmets. Prism foil ensures superior luminosity in low light environments.